주요 문서
487775
Sigma-Aldrich
Acetamide-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)