주요 문서
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6D3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
166.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
237.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
114 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)