주요 문서
486485
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CuC15N
CAS Number:
Molecular Weight:
91.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
454 °C (lit.)
density
2.985 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[Cu][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI key
DULSAGLWMRMKCQ-AWQJXPNKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver,spleen,Bone marrow
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)