주요 문서
485128
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.0-2.0 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
alcohol
SMILES string
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
InChI key
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)