주요 문서
484369
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
97%
동의어(들):
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5Cl3Hf
CAS Number:
Molecular Weight:
349.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
core: hafnium
reagent type: catalyst
불순물
5% benzene
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Reactant for synthesis of hafnocene dihalides
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)