About This Item
Linear Formula:
[BrC10H5(OH)]2
CAS Number:
Molecular Weight:
444.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
mp
195-199 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChI key
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.