About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
359.37
Beilstein:
7226236
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI key
VFXDSSUGFNVDJP-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable