주요 문서
479462
Sigma-Aldrich
Diphenyltin(IV) oxide
97%
동의어(들):
Oxodiphenyltin(IV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2Sn(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
288.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
320 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=[Sn](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.O.Sn/c2*1-2-4-6-5-3-1;;/h2*1-5H;;
InChI key
VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)