주요 문서
479330
Sigma-Aldrich
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Lithium potassium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
synthesis grade
Quality Level
제품 라인
AnhydroBeads
분석
99.99% trace metals basis
구성
LiCl, 44 wt. %
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
357 °C (lit.)
density
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
InChI key
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Lithium chloride/potassium chloride eutectic(LKE) can serve as a medium for chemical and electrochemical processing. It has potential application in the field of molten salt batteries, metal refining, pyrochemical nuclear fuel processing and electric power cells.
애플리케이션
LKE can be used to prepare:
  • Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
  • Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
  • Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)