주요 문서
477044
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzophenone oxime, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
Kaiser oxime resin, Oxime resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.0-1.5 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
작용기
oxime
저장 온도
−20°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.O\N=C(\c3ccccc3)c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)