주요 문서
47686
Sigma-Aldrich
Fmoc-Hyp-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-4-hydroxyproline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
353.37
Beilstein:
4574378
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
광학 활성
[α]20/D −60±2°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-193 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO5/c22-12-9-18(19(23)24)21(10-12)20(25)26-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18,22H,9-11H2,(H,23,24)/t12-,18+/m1/s1
InChI key
GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)