주요 문서
473146
Sigma-Aldrich
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol)
solid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
분자량
degree of polymerization ~1
전이 온도
Tg 92 °C
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
InChI key
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) is a sterically hindered phenol.
애플리케이션
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) may be used as an antioxidant.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)