주요 문서
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
4.0-5.7 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
amine
SMILES string
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
InChI key
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scavenges aldehydes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
문서
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2