주요 문서
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19N
CAS Number:
Molecular Weight:
189.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
InChI key
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)