주요 문서
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
동의어(들):
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
198.76
Beilstein:
2935510
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
bp
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI key
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)