주요 문서
466085
Sigma-Aldrich
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Cerous triiodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CeI3
CAS Number:
Molecular Weight:
520.83
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
synthesis grade
제품 라인
AnhydroBeads
분석
99.99% trace metals basis
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: cerium
불순물
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
SMILES string
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)