주요 문서
464775
Sigma-Aldrich
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
동의어(들):
Dipotassium pentachloro(nitrosyl)ruthenate(II), di-Potassium nitrosylpentachlororuthenate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Ru(NO)Cl5
CAS Number:
Molecular Weight:
386.54
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
crystalline
Quality Level
농도
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
InChI key
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)