주요 문서
463434
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
98%
동의어(들):
N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2N(C6H11)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
44-47 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
InChI key
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rodriguez VG, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 19, 703-703 (1996)