분석
97%
광학 활성
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
bp
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
imide
maleimide
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
애플리케이션
This optically active maleimide undergoes radical copolymerization with styrene to yield a ~1:1 copolymer (~98%). Vinyl copolymers with asymmetric main chains can be used as nonlinear optical materials. Dienophile for diastereoselective Diels-Alder reactions.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Baldwin, S.W. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5877-5877 (1991)
Donnelly, I.H. et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1821-1821 (1996)
Oishi, T. et al.
Polymer, 34, 2644-2644 (1993)
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.