주요 문서
461504
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
199.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
refractive index
n20/D 1.591 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
InChI key
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)