주요 문서
459003
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~575
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
분자량
average Mn ~575
구성
ethylene oxide, 20 wt. %
수산기 값
85 mg KOH/g
전이 온도
Tm 101 °C (DSC)
solubility
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
SMILES string
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
InChI key
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
특징 및 장점
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)