주요 문서
456276
Sigma-Aldrich
Nonadecane-d40
98 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)17CD3
CAS Number:
Molecular Weight:
308.77
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
9.27 (vs air)
Quality Level
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
bp
330 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+40
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-FZTVEWNYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)