분석
99.99%
양식
liquid
반응 적합성
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Atomic number of base material: 72 Hafnium
분석 메모
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication