주요 문서
450677
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
mp
86-87 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChI key
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)