추천 제품
Grade
synthesis grade
Quality Level
제품 라인
AnhydroBeads™
분석
≥99.99% trace metals basis
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lanthanum
불순물
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
입자 크기
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
density
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
특징 및 장점
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
법적 정보
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)