주요 문서
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
95%
동의어(들):
Diethyl 5-carboxyisophthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
152-154 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)