주요 문서
441864
Sigma-Aldrich
Glycerol ethoxylate
average Mn 1,000
동의어(들):
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
제품명
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
양식
viscous liquid
Quality Level
분자량
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
점도
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
수산기 값
160‑177
전이 온도
softening point −6-(−4) °C
solubility
H2O: soluble
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cross-linking agent for poly -esters, -urethanes, and -ethers.
특징 및 장점
Contributes flexibility in polymers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)