주요 문서
438782
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
293.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D >1.4340 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
density
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI key
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)