주요 문서
436186
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
동의어(들):
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaC5HF6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: sodium
SMILES string
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI key
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
애플리케이션
Recently employed in the solid-phase synthesis of chromium β-diketonates, in the preparation of novel catalytic ruthenium diphosphine complexes and in the preparation of a series of new copper chemical vapor deposition (CVD) precursors.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Rec. Trav. Chim., 114, 242-242 (1995)
Zh. Neorg. Khim., 41, 411-411 (1996)
Organometallics, 14, 2641-2641 (1995)