주요 문서
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
218.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
140 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
InChI key
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.
기타 정보
remainder 1,5-bis(tert-butyldimethylsilyoxy)pentane
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)