435139
Poly(Bisphenol A carbonate)
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
동의어(들):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-carbonic acid copolymer, Bisphenol A carbonate polymer, Bisphenol A polycarbonate, Poly(bisphenol A carbonate), Poly(dian carbonate)
About This Item
추천 제품
양식
pellets
Quality Level
용융 지수
10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
충격 강도
801 J/m (Izod, ASTM D 256, 22.7 °C)
유전 상수
2.96, 1 MHz (ASTM D 150)
경도
118 (Rockwell R, ASTM D 785)
refractive index
n20/D 1.586
전이 온도
softening point 154 °C (Vicat, rate B, ASTM D 1525)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChI key
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable