주요 문서
431257
Sigma-Aldrich
Polyisoprene, cis
average Mw ~38,000 by GPC, made from natural rubber
동의어(들):
Poly(1-methyl-1-butene-1,4-diyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
unsaturation 98 mole %
양식
viscous liquid
분자량
average Mw ~38,000 by GPC
점도
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Non-fugitive, reactive plasticizer, rheology modifier for lubricants, reactive binder.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)