주요 문서
427640
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-10B
98 atom % 10B
동의어(들):
Tributoxyborane-10B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3O]310B
CAS Number:
Molecular Weight:
230.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 10B
Quality Level
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M-1
SMILES string
CCCCO[10B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13-1
InChI key
LGQXXHMEBUOXRP-HSGWXFLFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)