426032
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
동의어(들):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
329.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
55-59 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
InChI key
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable