424331
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
Quality Level
교차
2 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
라벨링 범위
0.5-1.5 mmol/g loading
입자 크기
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Polymer-supported carbodiimide.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)
문서
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.