주요 문서
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-Wang resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
동의어(들):
Nα-Fmoc-N(im)-trityl-L-histidine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound, PS-PHB-His(Trt)-Fmoc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Level
라벨링 범위
~0.7 mmol/g loading
입자 크기
80-160 μm
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)Cc1nc[n](c1)C(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)