주요 문서
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
219.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
mp
104-106 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
애플리케이션
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)