주요 문서
420395
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl-O,O′-bis(trimethylsilyl)-D-tartrate
99%, ChiraSelect
동의어(들):
(−)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-D-tartaric acid diisopropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH[OSi(CH3)3]CO2CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
제품 라인
ChiraSelect
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(=O)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m0/s1
InChI key
WTAZEIUCUCCYIA-KBPBESRZSA-N
법적 정보
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)