주요 문서
418706
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol
98%
동의어(들):
(5-Ethyl[1,3]dioxan-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-5-ethyl-1,3-dioxane, 5-Ethyl-1,3-dioxan-5-methanol, 5-Ethyl-1,3-dioxane-5-methanol, 5-Ethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-dioxane, 5-Ethyl-m-dioxane-5-methanol, Formaldehyde mono(1,1,1-trimethylolpropane) acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
104-105 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
CCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C7H14O3/c1-2-7(3-8)4-9-6-10-5-7/h8H,2-6H2,1H3
InChI key
BGFBWRWYROQISE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Physical properties (such as boiling point, refractive index and density) of 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol have been reported.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
240.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
116 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 169-169 (2014)