주요 문서
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
동의어(들):
1-Bromo-3-(tetrahydropyranyloxy)propane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H15BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.11
Beilstein:
106236
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
포함
potassium carbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI key
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
애플리케이션
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)