주요 문서
415723
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
199.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI key
STZHBULOYDCZET-XCUBXKJBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)