주요 문서
408352
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methacrylate
average Mn ~375
동의어(들):
Polypropylene glycol monomethacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
분자량
average Mn ~375
포함
800 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.449
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
InChI key
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)