주요 문서
403229
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
동의어(들):
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.02
Beilstein:
1956460
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98%
bp
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)