주요 문서
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
262.93
Beilstein:
5240407
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
density
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
InChI key
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)