주요 문서
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IrO2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
224.22 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
구성
Degree of hydration, 2-3
SMILES string
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
InChI key
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)