주요 문서
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
동의어(들):
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
112.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
InChI key
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)