주요 문서
389927
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3-naphthalocyanine dichloride
Dye content 85 %
동의어(들):
2,3-Naphthalocyaninato-dichlorosilane, Dichloro-2,3-naphthalocyaninatosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H24Cl2N8Si
CAS Number:
Molecular Weight:
811.75
Beilstein:
9467657
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, 85%
λmax
780 nm
SMILES string
Cl[Si]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24Cl2N8Si/c49-59(50)57-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(57)55-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(52-43)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(58(48)59)54-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(51-42)53-45/h1-24H/b53-41-,53-45-,54-42-,54-46-,55-43-,55-47-,56-44-,56-48-
InChI key
XIINLOVCJKUOQC-IIZSCGODSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1