주요 문서
389900
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)benzothiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NS2
CAS Number:
Molecular Weight:
195.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.658 (lit.)
bp
178 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H9NS2/c1-2-11-9-10-7-5-3-4-6-8(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
HKIQFQKRAQSUJI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)