주요 문서
389242
Sigma-Aldrich
Potassium cyanoborodeuteride
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KBD3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
81.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
질량 이동
M+3
SMILES string
[K+].[2H][B-]([2H])([2H])C#N
InChI
1S/CH3BN.K/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3;
InChI key
ZNBXOJRKRYPEJV-MUTAZJQDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)