Quality Level
광학 활성
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
라벨링 범위
~0.7 mol per mol cellulose
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C7OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C6OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C5OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C4OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C3OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C2OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C
InChI
1S/C84H154O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(2
InChI key
TUOVZYHNLDIIMD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable